Merck
G005614
HPLC Analysis of Vitamin D2 and Vitamin D3 on Ascentis® C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 290 nm
sample: 50 μg/mL each in acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis C18 for the analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis C18 are presented.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Ergocalciferol (D2), analytical standard
    Cholecalciferol (D3), analytical standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)