テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express ES-Cyano, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53491-U)
mobile phase: [A] water with 0.05% phosphoric acid; [B] acetonitrile with 0.05% phophoric acid; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 3270 psi (225 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
アナリシスノート
This application demonstrates the suitabilty of Ascentis Express ES-Cyano for the analysis of Levothyroxine according to USP Monograph 3301 with Liothyronine as a reference standard.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Levothyroxine sodium hydrate, PESTANAL®, analytical standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)