Merck
G005490
SFC Analysis of 1-(1-Naphthyl)ethylamine Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for SFC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
試験パラメータ
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: 20% methanol (0.1% MSA, methanesulfonic acid) in CO2
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
適合性
application for SFC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    1-(1-Naphthyl)ethylamine, 98%
Standard
製品番号
詳細
価格
移動相成分
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)