Merck
G005389
HPLCによるエネルギードリンクの分析、Ascentis Express RP-AmideおよびUV検出使用
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% TFA; [B] acetonitrile with 0.1% TFA
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1146 psi (79 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: Energy Drink Diluted 1:9 in acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of common drink additives used in caffeinated energy drinks.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)