テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX G-BP, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (75031AST)
oven: 155 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 12 psi
sample: peak 1: R(-)-Wieland-Miescher Ketone
peak 2: S(+)-Wieland-Miescher Ketone
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
Elution order reversal on CHIRALDEX G-TA and CHIRALDEX G-DP
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)