Merck
G004680
HPLCによる3-フェニル乳酸エナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: 0.1% ammonium acetate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 0.5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    3-Phenyllactic acid, ≥98%
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)