テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Carboxen-1010 PLOT, 30 m x 0.53 mm I.D. (25467)
oven: 35 °C (7.0 min), 24 °C/min to 225 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: TCD, 230 °C
carrier gas: helium, 3.0 mL/min
injection: 10 μL, direct using a sample valve, 150 °C
sample: Oxygen, carbon monoxide, methane, and carbon dioxide, each at 1.0% in nitrogen
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)