Merck
24243
Supelco
Mol Sieve 5A PLOTキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
詳細
PLOT = Porous Layer Open Tubular
パラメーター
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
厚さの平均
15 μm
df
15 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Aluminosilicate phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
カラムタイプ
capillary PLOT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porous-layer open-tubular (PLOT) columns are a powerful tool used in gas chromatography for analysis of fixed gases, light hydrocarbons and volatile solvents. They are mostly preferred over traditional columns.
用途:このカラムは、酸素、窒素、一酸化炭素、メタンなどの多くの永久ガス成分を5分未満で分離するのに使用できます。酸素からアルゴンを分離するようなさらに困難な作業も室温以下で行うことができます。このカラムは、すべてのPLOTカラムの中で最大の吸着強度を持っています。
USPコード:なし
:
  • アルミノケイ酸塩
温度限界:
  • 室温以下~300°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
Mol Sieve 5A PLOT Capillary GC Column may be used in capillary gas chromatography, used for the determination and quantitative analysis of complex mixtures of food fatty acids.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Quantitative analysis of food fatty acids by capillary gas chromatography.
Slover HT and Lanza E.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 56 (12), 933-943 (1979)
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)