安全性情報
FAP84209
Patulin in fruit
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
グレード
reference material
メーカー/製品名
Fera Science Ltd
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Patulin
Matrix Group: Fruits and Vegetables
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
FAP84209-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)