安全性情報
FAP80868
Aflas in maize
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
メーカー/製品名
Fera Science Ltd
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin (total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FAP80868-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)