安全性情報
FAP79867
Nut allergen in biscuit
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
Fera Science Ltd
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Allergens
Hazelnut and Peanut. Value for whole hazelnut and whole peanut protein spike and reference values for different ELISA kits.
Matrix Group: Processed Food
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FAP79867-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)