Merck
ES5504
ChromegaChiral Chiral CCJ, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
L × 内径:
25 cm × 4.6 mm
粒径:
10 μm
マトリックス活性基:
cellulose 4-methylbenzoate phase
ポアサイズ:
1000 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral
メーカー/製品名
ES Industries 155351-CCJ
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
cellulose 4-methylbenzoate phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ChromegaChiral CCJ (cellulose 4-methylbenzoate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)