安全性情報
ERMBF446E
Maize GMO Standard ERM-BF446
10% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, ERM®, certified reference material
別名:
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please click on the below product number:
ERMBF446E
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
ERMBF446A-1G:
ERMBF446B-1G:
ERMBF446C-1G:
ERMBF446E-1G:
ERMBF446D-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)