Merck
ERMBB125
Egg powder (fipronil)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Fipronil sulfone, Sum of fipronil and fipronil sulfone expressed as fipronil
Matrix Group: Dairy products and eggs
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)