About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14
CAS番号:
分子量:
242.31
Beilstein:
1954732
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
InChI Key
ASVDRLYVNFOSCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMAC082-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)