安全性情報
CX21005
Supelco
Carboxen® 1005 Carbon Adsorbent
20-45 mesh
別名:
Carboxen® Adsorbent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.54
製品名
Carboxen®吸着剤,
詳細
Surface pH = 8.0
品質水準
テクニック
LPLC: suitable
表面積
750 m2/g
ポアサイズ
26 % mesoporosity
27 % macroporosity
47 % microporosity
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carboxensは、ポリマー前駆体から設計された高度に設計された合成炭素吸着剤です。これらの粒子は樹脂のように塑性変形することも、活性炭のように微粒子を生成することもありません。これらの物質は乾燥させて出荷・保管されます。これらの誘導体化樹脂は、低分子不純物と高分子不純物を除去するための幅広い精製用途に役立ちます。気相精製および液相精製に使用されます。例としては、医薬品有効成分(API)からの均一触媒の除去、mAbからの宿主細胞タンパク質などの生化学精製における高リスク不純物、有毒重金属の除去、塩素化分子の精製、抽出物や浸出物の除去などが挙げられます。テーパー状の細孔により、吸着および脱着に関する熱力学特性と速度論的特性が改善されています。Carboxensは、細孔構造(ミクロ、メソ、マクロ)の相対的な割合、表面積、および表面pHが異なります。
アプリケーション
Carboxen® materials are a highly engineered synthetic carbon adsorbent engineered from polymeric precursors. These particles will not plastically deform like resins or generate fines like activated carbon. These materials are shipped and stored dried. These derivatized resins bring value to a wide range of purification applications for removing both small and large molecule impurities. They find use in both gas and liquid phase purifications. Some examples include removal of homogenous catalysts from active pharmaceutical ingredients (API)s, high-risk impurities in biochemical purifications such as host cell proteins from mAbs, removal of toxic heavy metals, purification of chlorinated molecules, and removal of extractables and leachables.
特徴および利点
特徴および利点:
  • 球状
  • 硬い(ボールパン硬度>98%)
  • 400°Cまで安定
  • 高純度
  • 梱包が簡単
  • 全pH範囲にわたって安定
  • 背圧なし
  • 浸透圧ショック安定性が高い
  • テーパー状の細孔(マクロからメソ、ミクロまで)
その他情報
詳細はこちらをご覧ください:特殊炭素吸着剤
法的情報
Carboxen isa registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
CX21005-25:
CX21005-100:
CX21005-1000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)