Merck
CRM78290
Supelco
ドコサン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)20CH3
CAS番号:
分子量:
310.60
Beilstein:
1702206
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
10.8 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 21.1 °C)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
369 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
密度
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI Key
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
CRM78290-BULK:
CRM78290-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)