Merck
CRM49792
Supelco
チフルザミド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2′,6′-ジブロモ-2-メチル-4′-トリフルオロメトキシ-4-トリフルオロメチル-1,3-チアゾール-5-カルボキサリド, N-[2,6-ジブロモ-4-(トリフルオロメトキシ)フェニル]-2-メチル-4-(トリフルオロメチル)-5-チアゾールカルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H6Br2F6N2O2S
CAS番号:
分子量:
528.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1nc(c(s1)C(=O)Nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H6Br2F6N2O2S/c1-4-22-10(12(16,17)18)9(26-4)11(24)23-8-6(14)2-5(3-7(8)15)25-13(19,20)21/h2-3H,1H3,(H,23,24)
InChI Key
WOSNCVAPUOFXEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
Environmental
Thifluzamide is a carboximide systemic fungicide used for rice and other crops. It is not listed in the European Union pesticide database and not approved as a plant protection product in the EU. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM49792-50MG:
CRM49792-BULK:
試験成績書(COA)