Merck
91469
Supelco
ピラゾスルフロンエチル
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
エチル5-[(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニル)アミノカルボニルアミノスルホニル]-1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N6O7S
CAS番号:
分子量:
414.39
Beilstein:
8442639
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
アッセイ
≥97.5%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1cnn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C14H18N6O7S/c1-5-27-12(21)8-7-15-20(2)11(8)28(23,24)19-14(22)18-13-16-9(25-3)6-10(17-13)26-4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H2,16,17,18,19,22)
InChI Key
BGNQYGRXEXDAIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
Environmental
Pyrazosulfuron-ethyl is a herbicide mainly used to control broad-leaved weeds, grasses and sedges in rice. Pyrazosulfuron-ethyl is not listed in the European Union (EU) pesticide database. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
適用法令
Jan Code
91469-BULK:
91469-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)