certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in hexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
法的情報
アナライト
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM48166:4548173331997
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
...one key to the successful operation of GCxGC is that the two columns must have orthogonal selectivity, that is, they must utilize different retention mechanisms. The more different (more orthogonal), the better the overall performance will be. We offer columns for three column selection strategies to achieve orthogonal selectivity ...
GCxGC is one of the fastest growing areas in analytical chemistry due to its ability to resolve a large number of compounds, even in the most complex samples. No other chromatographic technique can match the level of detail it provides.