Merck
CRM45624
Supelco
フタル酸ジプロピル
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(CO2CH2CH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
250.29
Beilstein:
2332522
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
317.5 °C (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI Key
MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
Dipropyl phthalate can be used as a repellent against inseceticide, e.g. Red imported fire ant workers. It is not listed in the European Union (EU) pesticide database. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Environmental
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CRM45624-100MG:
CRM45624-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)