Merck
CRM38382
Supelco
シンナミルアルコール
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
3-フェニル-2-プロペン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
134.18
Beilstein:
1903999
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
InChI Key
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
CRM38382-50MG:
CRM38382-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)