物質
beveled finish clear glass vial
flat bottom
特徴
closure type 20 mm (crmp seal not included)
closure type crimp top vial
包装
pkg of 1 × 100 ea (27298)
pkg of 1 × 1000 ea (27299)
外径 × H × 内径
30 mm × 60 mm × 12.5 mm
容量
27 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)