Merck
BP908
セファロチン ナトリウム塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
7-(2-チエニルアセトアミド)セファロスポラン酸 ナトリウム塩, セファロチン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15N2NaO6S2
CAS番号:
分子量:
418.42
Beilstein:
4120706
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefalotin
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1
InChI Key
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cefalotin sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cefalonium
  • 生物化学的/生理学的作用
    作用機序:細菌細胞壁のペプチドグリカン層の合成を妨げます。
    抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対し有効です。
    耐性機序:セファロスポリナーゼ産生は製品を不活性化します。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)