Merck
96047
Supelco
1,4-シクロヘキサンジカルボン酸
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% ((mixture of isomers), GC)
テクニック
HPLC: suitable
mp
164-167 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
96047-VAR:
96047-100MG:
96047-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)