Merck
96008
Supelco
メタクリル酸シクロヘキシル
別名:
メタクリル酸シクロヘキシルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOC6H11
CAS番号:
分子量:
168.23
Beilstein:
2045235
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
含みます
10-80 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor as stabilizer
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
InChI Key
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96008-BULK:
96008-VAR:
96008-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)