Merck
95091
Supelco
Pinoxaden Metabolite SYN552804
別名:
[4-(7,9-Dioxohexahydro-7H-pyrazolo[1,2- d][l,4,5]oxadiazepin-8-yl)-3,5-diethylphenyl]methyl D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34N2O9
分子量:
494.53
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品種目
PESTANAL®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Environmental
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
95091-10MG:
95091-BULK:
95091-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)