Merck
93886
Supelco
5-アミノ-2-メチルフェノール
analytical standard
別名:
3-ヒドロキシ-4-メチルアニリン, 4-アミノ-2-ヒドロキシトルエン, 5-アミノ-o-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
123.15
Beilstein:
2802317
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
160-162 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI Key
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93886-BULK:
93886-100MG:
93886-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)