組成
9-fluorenol (1689-64-1), 1000 mg/L
guanosine (118-00-3), 500 mg/L
octrizole (3147-75-9), 1000 mg/L
paracetamol (103-90-2), 1000 mg/L
phthalimide (85-41-6), 2000 mg/L
sulisobenzone (4065-45-6), 1000 mg/L
thioxanthone (492-22-8), 10 mg/L
thymidine (50-89-5), 1000 mg/L
濃度
in methanol
屈折率
n20/D 1.328-1.334
密度
0.791-0.799 g/mL at 20 °C
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
その他情報
This product is suitable for the CAMAG HPTLC system suitability test.
アナライト
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91816-BULK:
91816-1ML-PW:
91816-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)