Merck
91359
Supelco
4-ヒドロキシ安息香酸プロピル ナトリウム塩
analytical standard
別名:
4-ヒドロキシ安息香酸プロピルナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NaO3
CAS番号:
分子量:
202.18
Beilstein:
5183350
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
crystals
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES記法
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
91359-VAR:
91359-100MG:
91359-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)