Merck
90648
Supelco
Oleamide-13C18
analytical standard
別名:
Oleic acid amide-13C18, cis-9,10-Octadecenoamide-13C18, cis-9-Octadecenamide-13C18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C18H35NO
分子量:
299.34
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90648-10MG:
90648-VAR:
90648-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)