Merck
854991
Supelco
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
amber glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H
27.5 mm × 57 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials are used on many autosamplers. The threads on the standard vials are 24-400.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)