安全性情報
843153
TOYOPEARL® 疎水性インタラクションメディア
phase C4 (butyl), bottle of 25 mL, 35 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
詳細
Butyl-650S
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 25 mL
メーカー/製品名
Tosoh 43153
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
粒径
35 μm
使用pH
1-13
キャパシティ
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
疎水性相互作用クロマトグラフィー用のTOYOPEARL®HIC樹脂には、次のような利点があります:
  • 水溶性タンパク質に対する強い親和性
  • 高い回収率と活性の保持
  • 高いサンプル保持性:最高でゲル媒質の2~4倍
  • 塩濃度の変動によってベッドボリュームが変化しません。
  • 7 kg/cm2(7bar/100psi)までの機械的安定性
  • 広いpH範囲で安定:2~12
  • 0.5M NaOHによる定置洗浄
  • オートクレーブ処理可能
TOYOPEARL媒質によって、様々な水性溶離剤を用いて高いタンパク質回収率を得ることができます。この充填剤は、排除限界5×106 Daでポアサイズが大きいため(1000Å)、非常に大きなタンパク質をサイズ排除作用ではなく疎水性相互作用のメカニズムによって分離できます。100 mLボトル入り
TOYOPEARL® HIC resins are hydrophobic interaction chromatography resins that offer the following advantages: strong affinity for water-soluble proteins, high recovery of mass and activity, high sample capacity up to 2-4 times that of gel media, fluctuating salt concentrations will not change the bed volume, mechanical stability to 7kg/cm squared (7 bar/100psi), stability at a wide pH range (2-12), clean in place with 0.5M NaOH, and autoclavable. The exclusion limit of 5x106 Da and large pore size, 1000Å, enables these packings to separate very large proteins by a hydrophobic interaction mechanism, without size exclusion effects.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
その他情報
Toyopearl Butyl-650 resin has the second highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by TBL. Its pore size is the largest of our three butyl resins. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used in interresinte purification and polishing steps
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
843153:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)