製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 25 mL
メーカー/製品名
Tosoh 43151
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
ether phase
粒径
35 μm
使用pH
1-13
キャパシティ
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl Ether-650 resin has the highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for very hydrophobic molecules such as membrane proteins. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Ether-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
843151:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)