Merck
823513
Supelco
TSKgel® FcR-IIIA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, Glycoprotein phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品名
TSKgel® FcR-IIIA-NPR HPLC Column, PEEK, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ligand
(modified recombinant FcyRIIIA)
物質
PEEK
製品種目
TSKgel®
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymethacrylate
マトリックス活性基
Glycoprotein phase
粒径
5 μm
動作pH範囲
4.0-8.0
分離法
affinity
保管温度
2-8°C
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)