詳細
Adsorption capacity (> 45 g/L IgG (static); >30 g/L IgG (dynamic at 2 min. residence time))
Clean in Place (CIP) (0.1 M NaOH)
Phase filter (Protein A)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 22806
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
マトリックス活性基
rProtein A phase
粒径
45 μm
ポアサイズ
1000 Å
pH
2-13
キャパシティ
>30 g/L adsorption capacity (IgG)(dynamic at 2 min. residence time)
>45 g/L adsorption capacity (IgG)(static)
分離法
affinity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The protein A ligand can either bind directly to the Fc region of an antibody or to an Fc tag that has been fused to the target of interest. Protein A chromatography is a very robust purification procedure and is used as a capture step due to its specificity and, depending on the intended use for the target molecule (antibodies for diagnostic testing), might be the only chromatographic step required to achieve adequate product purity.Toyopearl AF-rProtein A-650F utilizes a new alkaline resistant recombinant Protein A variant. This new non-animal derived ligand is bound to the base bead, Toyopearl HW-65F, using multipoint attachment. This contributes to both the new resin′s alkaline resistance and its low ligand leakages in the range 5-25ng/mg IgG.
Toyopearl AF-rProtein A-650F maintains its capacity well after repeated CIP exposure to 0.1mol/L NaOH and has reasonable tolerance to 0.5mol/L NaOH CIP.
The new resin also tolerates exposure to above ambient temperatures and if needed can be autoclaved.
Good pressure-flow characteristics and kinetics contribute to maintaining good capacity particularly at low residence times.
規格
物理的形状
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
103.1 °F
引火点(℃)
39.5 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
822806:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)