物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L23
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh Q-STAT, 21960
パラメーター
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
3.5 cm × 3 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
10 μm
使用pH
3-10
分離法
anion exchange
詳細
TSKgel Q-STAT columns are packed with 7 and 10μm hydrophilic non-porous resin particles of which the surface consists of an open access network of multi-layered anion exchange groups. The innovative bonding chemistry, combined with a relatively large particle size, results in a respectable loading capacity and a low operating pressure, making these columns suitable for all HPLC and FPLC™ systems. Applications for the TSKgel Q-STAT columns include the separation of: proteins, peptides, low molecular weight nucleic acids, aggregates and charge isomers of monoclonal antibodies, PEGylated proteins, oligo DNA, and siRNA.
物理的形状
Shipped in DI water.
法的情報
FPLC is a trademark of Cytiva
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)