製品名
TSKgel® SuperMPHZ-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 6 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 21886
パラメーター
0.4 mL/min flow rate
60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4.6 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
6 μm
分離法
size exclusion (SEC)
詳細
Tosoh′s innovative multi-pore technology is now also available in 3, 4 and 6 micron TSKgel® SuperMultiporeHZ columns and guard columns. Three columns, varying in linear range, are available. The base material of each TSKgel SuperMultiporeHZ column is poly(styrene/divinylbenzene). Particles in TSKgel SuperMultiporeHZ columns and guard columns are mono-disperse in size and exhibit a broad range of pore sizes. Each particle, by design, has an extended linear calibration curve, thereby greatly diminishing the presence of inflection points in chromatograms.
物理的形状
Column can only be used in THF solvent.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)