Key Documents
821453
TSKgel® ODS-100V (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL®逆相HPLCガードゲルカートリッジ, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L1
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
Tosoh ODS-100V, 21453
標識化の程度
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
パラメーター
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1.5 cm × 3.2 mm
表面積
450 m2/g
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgelガードカートリッジには、別売りのホルダーが必要です。2 mmカートリッジ用のホルダーの部品番号は819308です。4.6 mmカラムを保護するのに使用する3.2 mmカートリッジ用のホルダーの部品番号は819018です。
Guard Cartridges for 4.6mmID TSKgel ODS-100V, 5um columns, 3pk
物理的形状
Shipped in acetonitrile.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)