Merck
50993-U
Supelco
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
物質
stainless steel hardware (column)
品質水準
認証
suitable for USP L86
詳細
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped: no
アナライトの化学物質クラス
glycans
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
パラメーター
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
hydroxy, penta- phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
動作pH範囲
2-9
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell Glycan HPLC Columns are specifically engineered to deliver fast, high resolution, reproducible glycan identification using HILIC chromatography. The Fused-Core columns provide improved resolution when compared to conventional LC methods thus allowing more reliable quantitation and confident identification of glycans.
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.