製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 21303
パラメーター
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
polypropylene glycol phase
粒径
65 μm
使用pH
1-13
キャパシティ
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl PPG-600 (polypropylene glycol) resin has the second highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It has been optimized for the purification of monoclonal antibodies and is used as an intermediate purification or polishing step. It has extremely good capacity and recovery for mAbs.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
821303:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)