Merck
420786
Sigma-Aldrich
LUDOX® TM-40 コロイド状シリカ
40 wt. % suspension in H2O
別名:
シリカ 調整用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
colloidal
フォーム
liquid
濃度
40 wt. % suspension in H2O
表面積
~140 m2/g
pH
9.0
密度
1.3 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
LUDOX®TM-40は以下の用途に使用されています:
  • コロイダルシリカテンプレートとして、カーボンナノカプセルの合成に
  • ガスセンサとして用いられる導電性ナノ複合ポリマーフォーム(カーボンブラック/シリカ/ポリマーのハイブリッド)の合成に
  • ケイ素源として、双性イオン安定化シリカナノ粒子の合成に
  • ケイ素源として、透明超親水性/超疎水性シリカナノ粒子薄膜の作製に
  • クネーフェナーゲル縮合反応における触媒としてミクロ多孔性チタノシリケートETS-10の合成に
法的情報
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
420786-VAR:
420786-4L:4548173958071
420786-18L:4548173958057
420786-1L:4548173958064
420786-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conducting nanocomposite polymer foams from ice-crystal-templated assembly of mixtures of colloids
Colard CAL, et al.
Advanced Materials, 21(28), 2894-2898 (2009)
Selective Fabrication of Carbon Nanocapsules and Mesocellular Foams by Surface-Modified Colloidal Silica Templating
Jang J and Lim B
Advanced Materials, 14(19), 1390-1393 (2002)
Fabrication and characterization of transparent superhydrophilic/superhydrophobic silica nanoparticulate thin films
Lin Y-H, et al.
Thin Solid Films, 519(16), 5450-5455 (2011)
Liquid-phase Knoevenagel reactions over modified basic microporous titanosilicate ETS-10
Goa Y, et al.
J. Catal., 224(1), 107-114 (2004)
Zwitterion-stabilized silica nanoparticles: toward nonstick nano
Estephan ZG, et al.
Langmuir, 26(22), 16884-16889 (2010)