安全性情報
819804
TOYOPEARL® DEAE-650S Bulk Media
bottle of 25 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 35 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® DEAE-650 Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
特徴
counter ion Cl-
包装
bottle of 25 mL
メーカー/製品名
Tosoh 19804
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
35 μm
使用pH
2-13
キャパシティ
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl DEAE-650 resin is a weak anion exchanger for blood fractionation and other biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed TSKgel DEAE-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
819804:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)