安全性情報
807472
TOYOPEARL® DEAE-650S Bulk Media
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 35 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® DEAE-650C Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47101511
詳細
DEAE-650S
製品種目
TOYOPEARL®
形状
slurry
特徴
counter ion Cl-
包装
bottle of 250 mL
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
マトリックス
methacrylate
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
35 μm
使用pH
2-10
キャパシティ
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
30 mg/mL±5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
適合性
mode of use weak anion exchange chromatography
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl DEAE-650 resin is a weak anion exchanger for blood fractionation and other biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed TSKgel DEAE-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
アプリケーション
TOYOPEARL® DEAE-650S columns are used as separation media and ion exchange resins.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807472-BULK:
807472-VAR:
807472:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Rafael Picorel et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 274, 129-135 (2004-06-10)
A single-column method to purify the CP43 and CP47 pigment-protein complexes of photo-system (PS)II from higher plants is presented. To validate the isolation procedure, three different species were used (Spinacea oleracea, Beta vulgaris, and Glycine max), and the procedure worked
Rafael Picorel et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 684, 105-112 (2010-10-21)
A method to isolate and purify CP43 and CP47 pigment-protein complexes from Photosystem (PS) II of higher plants is presented. The method has been developed in spinach, but it may also be valid for other plant species, since there is