product name
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
物質
PEEK hardware
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Na+
メーカー/製品名
Tosoh 19686
パラメーター
≤2.6 M salt concentration
≤30% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
7 μm
ポアサイズ
1300 Å
使用pH
2-12(<= 1 month)
3-10(> 1 month)
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel BioAssist S columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. The resin′s large pores are very accessible even for high molecular weight proteins. This leads to higher chromatographic efficiency and binding capacity for purification. The columns are made of PEEK to reduce protein adsorption.
物理的形状
Shipped in 20% Ethanol in 20 mM phosphate buffer (pH 6.5).
法的情報
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)