Merck
819668
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
製品名
TSKgel® SuperHZM-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L21
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 19668
パラメーター
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4.6 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
10 μm
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TSKgel® SuperHZM-H mixed-bed columns are packed with rigid, porous, polymer beads each having a varying mean pore diameter. They are used for the non-aqueous separation of organic-soluble polymers with high molecular weights of less than 400,000,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
物理的形状
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)