Merck
1.50981
Supelco
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
別名:
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
製品名
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L7
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped: no
標識化の程度
11.5% Carbon loading
パラメーター
250 bar pressure
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
カラムL × 内径
12.5 cm × 4 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C8 bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
60 Å pore size
動作pH範囲
2-7.5
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
詳細
HPLC cartridge
アナリシスノート
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≤ 2.0
法的情報
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany