Merck
819663
TSKgel® SuperHZM-M HPLC Column
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L21
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 19663
パラメーター
0.7 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 6 mm
マトリックス
polystyrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
3 μm
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel® SuperHZM-M mixed-bed columns are packed with rigid, porous, polymer beads each having a varying mean pore diameter. They are used for the non-aqueous separation of solvent-soluble high molecular weight polymers less than 4,000,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
物理的形状
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)