Merck
819666
TSKgel® SuperHZ (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
別名:
TSKgel® Size Exclusion (H-Type) HPLC Guard Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
L × 内径:
3.5 cm × 4.6 mm
粒径:
3 μm
マトリックス活性基:
polystyrene-divinylbenzene phase
ポアサイズ:
mixed
Matrix:
polymer particle platform
製品名
TSK-GEL®サイズ排除(Hタイプ)HPLCガードカラム, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L21
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 19666
パラメーター
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
mixed
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSK-GELガードカラムは自立型で、独立したホルダーは不要です。
Guard Column for 6mmID TSKgel SuperHZ1000-4000 and HZM-N & -M columns, 3μm
物理的形状
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)