Merck
819021
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
別名:
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 1 cm x 4.6 mm ID, 5 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® Amide-80 Guard Column, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L68
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 19021
パラメーター
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
carbamoyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guard Column for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)